Learn More
4-Pirimidinemetanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15454377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
15454377 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15454377 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31754.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pyrimidinemethanol
CAS 33581-98-5
Punto de fusión 75°C to 78°C
Fórmula molecular C5H6N2O
Número MDL MFCD03789625
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-pyrimidinemethanol, 4-hydroxymethyl pyrimidine, pyrimidin-4-yl methanol, pyrimidin-4-yl-methanol, 4-pyrimidinylmethanol, pyrimidin-4-ylmethan-1-ol, 4-hydroxymethyl-1,3-diazine, pubchem9756, pyrimidine-4-methanol, 4-pyrimidylmethyl alcohol
Clave InChI OEYVFRVNVPKHQQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=CN=C1CO
Nombre IUPAC pirimidin-4ilmetanol
Peso molecular (g/mol) 110.116
PubChem CID 12933341
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.12
Porcentaje de pureza 98%