CAS RN 334973-64-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Fenantoreno-9,10-13C2, TRC
CAS: 334973-64-7 Fórmula molecular: C1213C2H10 Peso molecular (g/mol): 180.21 Sinónimo: [3]Helicene-9,10-13C2,NSC 26256-9,10-13C2,Ravatite-9,10-13C2 Nombre IUPAC: fenantreno SMILES: C12=CC=CC=C1C3=C(C=CC=C3)[13CH]=[13CH]2