Learn More
Fenantoreno-9,10-13C2, TRC
Código de producto. 30425550
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30425550 1 mg
30423140 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30425550 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2948041MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 334973-64-7
Fórmula molecular C1213C2H10
Peso molecular (g/mol) 180.21
Sinónimo [3]Helicene-9,10-13C2, NSC 26256-9,10-13C2, Ravatite-9,10-13C2
Nombre IUPAC fenantreno
SMILES C12=CC=CC=C1C3=C(C=CC=C3)[13CH]=[13CH]2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenanthrene-9,10-13C2
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H/i9+1,10+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.085