CAS RN 334700-48-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(2S,3S,4aR,8aR)-2,3,4a,8a-tetrahidro-7-yodo-2,3-dimetoxi-2,3-dimetil-1,4-benzodioxin-6(5H)-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(2S,3S,4aR,8aR)-2,3,4a,8a-tetrahidro-7-yodo-2,3-dimetoxi-2,3-dimetil-1,4-benzodioxin-6(5H)-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.