Learn More
(2S,3S,4aR,8aR)-2,3,4a,8a-tetrahidro-7-yodo-2,3-dimetoxi-2,3-dimetil-1,4-benzodioxin-6(5H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S,3S,4aR,8aR)-2,3,4a,8a-Tetrahydro-7-iodo-2,3-dimethoxy-2,3-dimethyl-1,4-benzodioxin-6(5H)-one |
| CAS | 334700-48-0 |
| Fórmula molecular | C12H17IO5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17IO5/c1-11(15-3)12(2,16-4)18-10-6-8(14)7(13)5-9(10)17-11/h5,9-10H,6H2,1-4H3/t9-,10-,11+,12+/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@@]1(C)O[C@@H]2CC(=O)C(=C[C@H]2O[C@]1(C)OC)I |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4aR,8aR)-6-yodo-2,3-dimetoxi-2,3-dimetil-8,8a-dihidro-4aH-1,4-benzodioxin-7-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 368.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 368.0121 |