accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOBr

CAS RN 3344-77-2

IUPAC Nombre: 12-bromododecan-1-ol
Sinónimos: bromo-dodecanol C12H25BrO
Peso molecular (g/mol): 265.24
Fórmula molecular: C12H25BrO
InChi Key: ASIDMJNTHJYVQJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCCCCCCCCCCCCBr
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados