Learn More
12-Bromo-1-dodecanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 12-Bromo-1-dodecanol |
| CAS | 3344-77-2 |
| Fórmula molecular | C12H25BrO |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1-Bromo-12-dodecanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H25BrO/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h14H,1-12H2 |
| SMILES | OCCCCCCCCCCCCBr |
| Nombre IUPAC | 12-bromododecan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 265.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.1089 |