accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CHNOH3CH2NOHO

CAS RN 3303-45-5

IUPAC Nombre: 2-(2-aminopropanamido)-3-methylbutanoic acid
Sinónimos: 2-(2-aminopropanamido)-3-methylbutanoic acid
Peso molecular (g/mol): 188.23
Fórmula molecular: C8H16N2O3
InChi Key: LIWMQSWFLXEGMA-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)C(NC(=O)C(C)N)C(O)=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados