Learn More
H-Ala-val-oh, CVR
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | H-Ala-val-oh |
| CAS | 3303-45-5 |
| Fórmula molecular | C8H16N2O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-L-Alanyl-L-valine, L-Alanyl-L-valine, 36: PN: WO2014102101 SEQID: 336 claimed Protein, 36: PN: WO2014102104 SEQID: 135 Claimed Protein |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16N2O3/c1-4(2)6(8(12)13)10-7(11)5(3)9/h4-6H,9H2,1-3H3,(H,10,11)(H,12,13)/t5-,6-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](C)N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-[[(2S)-2-aminopropanoil]amino]-3-metilbutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 188.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.1161 |