CAS RN 329216-63-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Quetiapina Sulfóxido, TRC
CAS: 329216-63-9 Fórmula molecular: C21 H25 N3 O3 S Peso molecular (g/mol): 399.51 Sinónimo: 2-[2-[4-(5-Oxidodibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)-1-piperazinyl]ethoxy]ethanol,Quetiapine S-Oxide,Quetiapine Sulfoxide,Quetiapine Fumarate Imp. S (EP) Nombre IUPAC: 2-[2-[4-(11-oxobenzo[b][1,4]benzotiazepina-6-il)piperazina-1-il]etoxi]etanol SMILES: OCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3S(=O)c4ccccc24