Learn More
Quetiapina Sulfóxido, TRC
Código de producto. 30004789
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004789 25 mg 25 miligramos
30003710 5 mg 5 miligramos
30003546 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004789 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ51003025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 329216-63-9
Fórmula molecular C21 H25 N3 O3 S
Peso molecular (g/mol) 399.51
Sinónimo 2-[2-[4-(5-Oxidodibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)-1-piperazinyl]ethoxy]ethanol, Quetiapine S-Oxide, Quetiapine Sulfoxide, Quetiapine Fumarate Imp. S (EP)
Nombre IUPAC 2-[2-[4-(11-oxobenzo[b][1,4]benzotiazepina-6-il)piperazina-1-il]etoxi]etanol
SMILES OCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3S(=O)c4ccccc24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quetiapine Sulfoxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25N3O3S/c25-14-16-27-15-13-23-9-11-24(12-10-23)21-17-5-1-3-7-19(17)28(26)20-8-4-2-6-18(20)22-21/h1-8,25H,9-16H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.1617
Porcentaje de pureza >95%