CAS RN 329002-74-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(S)-Nicotina-d3 N-Beta-D-Glucuronuro, TRC
CAS: 329002-74-6 Fórmula molecular: C16H19D3N2O6 Peso molecular (g/mol): 341.37 Sinónimo: 1-β-D-Glucopyranuronosyl-3-[(2S)-1-(methyl-d3)-2-pyrrolidinyl]pyridinium Inner Salt,(S)-1-β-D-Glucopyranuronosyl-3-(1-(methyl-d3)-2-pyrrolidinyl)pyridinium Inner Salt,(S)-(Nicotine-d3) N-Glucuronide,(S)-NNG-d3,(S)-(NIC-d3) GLUC Nombre IUPAC: (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(3-(1-(metil-d3)pirrolidina-2-il)piridina-1-ium-1-il)tetrahidro-2H-piran-2-carboxilato SMILES: [H][C@@]1(C2=CC=C[N+]([C@@H]3O[C@H](C([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=C2)CCCN1C([2H])([2H])[2H]