Learn More
(S)-Nicotina-d3 N-Beta-D-Glucuronuro, TRC
Código de producto. 30479943
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479943 10 mg -
30472301 2.5 mg -
30467250 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30479943 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN42457710MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 329002-74-6
Fórmula molecular C16H19D3N2O6
Peso molecular (g/mol) 341.37
Sinónimo 1-β-D-Glucopyranuronosyl-3-[(2S)-1-(methyl-d3)-2-pyrrolidinyl]pyridinium Inner Salt, (S)-1-β-D-Glucopyranuronosyl-3-(1-(methyl-d3)-2-pyrrolidinyl)pyridinium Inner Salt, (S)-(Nicotine-d3) N-Glucuronide, (S)-NNG-d3, (S)-(NIC-d3) GLUC
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(3-(1-(metil-d3)pirrolidina-2-il)piridina-1-ium-1-il)tetrahidro-2H-piran-2-carboxilato
SMILES [H][C@@]1(C2=CC=C[N+]([C@@H]3O[C@H](C([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=C2)CCCN1C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Nicotine-d3 N-b-D-Glucuronide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22N2O6/c1-17-6-3-5-10(17)9-4-2-7-18(8-9)15-13(21)11(19)12(20)14(24-15)16(22)23/h2,4,7-8,10-15,19-21H,3,5-6H2,1H3/t10?,11-,12-,13+,14-,15+/m0/s1/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.17
Porcentaje de pureza >95%