accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONH2NOCH3N

CAS RN 3289-50-7

IUPAC Nombre: 2,6-dimethoxypyrimidin-4-amine
Sinónimos: 2,6-dimethoxypyrimidin-4-amine
Peso molecular (g/mol): 155.16
Fórmula molecular: C6H9N3O2
InChi Key: LNTJJKHTAZFVJJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC(N)=NC(OC)=N1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados