Learn More
4-amino-2,6-dimetoxipirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-2,6-dimethoxypyrimidine |
| CAS | 3289-50-7 |
| Fórmula molecular | C6H9N3O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2,6-Dimethoxy-4-pyrimidinamine, (2,6-Dimethoxypyrimidin-4-yl)amine, 2,6-Dimethoxy-4-aminopyrimidine, 4-Amino-2,6-dimethoxypyrimidine, NSC 166290, Sulfadimethoxine EP Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9N3O2/c1-10-5-3-4(7)8-6(9-5)11-2/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9) |
| SMILES | COc1cc(N)nc(OC)n1 |
| Nombre IUPAC | 2,6-dimetoxipirimidin-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 155.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.0695 |