CAS RN 32760-16-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Benzonatate, TRC
CAS: 32760-16-0 Fórmula molecular: (C2H4O)n C12H17NO2 Peso molecular (g/mol): 193.24 Sinónimo: α-[4-(Butylamino)benzoyl]-ω-methoxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl),Benzononantin,Benzononatine,Exangit,KM 65,Tesalon,Tessalin,Tessalon,Tessalon-Ciba,Ventussin; Nombre IUPAC: 2-metoxietil 4-(butilamino)benzoato SMILES: CCCCNC1=CC=C(C(O[(CH2CH2O)nCH3])=O)C=C1