Learn More
Benzonatate, TRC
Código de producto. 30135162
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135162 1 g 1 g
30007371 5 mg 5 miligramos
30012699 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135162 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2045001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32760-16-0
Fórmula molecular (C2H4O)n C12H17NO2
Peso molecular (g/mol) 193.24
Sinónimo α-[4-(Butylamino)benzoyl]-ω-methoxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl), Benzononantin, Benzononatine, Exangit, KM 65, Tesalon, Tessalin, Tessalon, Tessalon-Ciba, Ventussin;
Nombre IUPAC 2-metoxietil 4-(butilamino)benzoato
SMILES CCCCNC1=CC=C(C(O[(CH2CH2O)nCH3])=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material poly-Benzonatate
Nombres de analitos o componentes poly-Benzonatate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21NO3/c1-3-4-9-15-13-7-5-12(6-8-13)14(16)18-11-10-17-2/h5-8,15H,3-4,9-11H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 603.3619