CAS RN 32609-14-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido arábigo, TRC
CAS: 32609-14-6 Fórmula molecular: C5 H10 O6 Peso molecular (g/mol): 166.13 Sinónimo: D-Arabinonic acid,Arabic acid,Arabonic acid,D-Arabinonate,Arabinoic acid Nombre IUPAC: (2S,3R,4R)-ácido 2,3,4,5-ácido tetrahidroxipentanoico SMILES: OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)O