Learn More
Ácido arábigo, TRC
Código de producto. 30135922
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135922 25 g 25 g
30009483 5 g 5 g
30006569 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135922 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA76421525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32609-14-6
Fórmula molecular C5 H10 O6
Peso molecular (g/mol) 166.13
Sinónimo D-Arabinonic acid, Arabic acid, Arabonic acid, D-Arabinonate, Arabinoic acid
Nombre IUPAC (2S,3R,4R)-ácido 2,3,4,5-ácido tetrahidroxipentanoico
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Arabinic acid
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O6/c6-1-2(7)3(8)4(9)5(10)11/h2-4,6-9H,1H2,(H,10,11)/t2-,3-,4+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0477