CAS RN 32488-44-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Benceno-13C6, TRC
CAS: 32488-44-1 Fórmula molecular: 13C6 H6 Peso molecular (g/mol): 84.07 Sinónimo: Benzene-1,2,3,4,5,6-13C6,Benzene-13C6 (7CI,9CI),13C6-Benzene,[U-13C]Benzene,Benzene 13C6 Nombre IUPAC: (1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexatrienos SMILES: [13cH]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1