Learn More
Benceno-13C6, TRC
Código de producto. 30135048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135048 500 mg 500 miligramos
30132527 100 mg 100 miligramos
30003640 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135048 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB185283500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32488-44-1
Fórmula molecular 13C6 H6
Peso molecular (g/mol) 84.07
Sinónimo Benzene-1,2,3,4,5,6-13C6, Benzene-13C6 (7CI,9CI), 13C6-Benzene, [U-13C]Benzene, Benzene 13C6
Nombre IUPAC (1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexatrienos
SMILES [13cH]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzene 13C6
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.0671