CAS RN 324759-76-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
CCT020312, MedChemExpress
MedChemExpress CCT020312 is a selective EIF2AK3/PERK activator. CCT020312 elicits EIF2A phosphorylation in cells.