Learn More
CCT020312, MedChemExpress
Código de producto. 16467647
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16467647 5 mg 5 miligramos
16441147 50 mg 50 miligramos
16425676 100 mg 100 miligramos
16414898 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16467647 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY119240
MedChemExpress CCT020312 is a selective EIF2AK3/PERK activator. CCT020312 elicits EIF2A phosphorylation in cells.
CCT020312 is a selective EIF2AK3/PERK activator. CCT020312 elicits EIF2A phosphorylation in cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CCT020312
CAS 324759-76-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H30Br2N4O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (153.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=C(C(C3=CC=CC=C3)=C1C4=NN(C(C4)C5=CC=C(C=C5)Br)C(CCN(CC)CC)=O)C=C(C=C2)Br
Peso molecular (g/mol) 650.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 650.4
Porcentaje de pureza 98.11%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease