CAS RN 32350-57-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Cloruro de R-Stearoil Carnitina, TRC
CAS: 32350-57-5 Fórmula molecular: C25H50ClNO4 Peso molecular (g/mol): 464.12 Sinónimo: 1-Propanaminium, 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]-, chloride, (2R)- (9CI),1-Propanaminium, 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]-, chloride, (R)- (ZCI),Ammonium, (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-, chloride, stearate, L- (8CI),Stearic acid, ester with (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride, L- (8CI) Nombre IUPAC: (R)-3-carboxi-N,N,N-trimetil-2-(stearoiloxi)propano-1-cloruro de amino SMILES: O=C(CCCCCCCCCCCCCCCCC)O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C.[Cl-]