Learn More
Cloruro de R-Stearoil Carnitina, TRC
Código de producto. 30424720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30424720 2.5 g
30410289 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30424720 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6865152.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32350-57-5
Fórmula molecular C25H50ClNO4
Peso molecular (g/mol) 464.12
Sinónimo 1-Propanaminium, 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]-, chloride, (2R)- (9CI), 1-Propanaminium, 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]-, chloride, (R)- (ZCI), Ammonium, (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-, chloride, stearate, L- (8CI), Stearic acid, ester with (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride, L- (8CI)
Nombre IUPAC (R)-3-carboxi-N,N,N-trimetil-2-(stearoiloxi)propano-1-cloruro de amino
SMILES O=C(CCCCCCCCCCCCCCCCC)O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stearoyl-L-carnitine Chloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C25H49NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4;/h23H,5-22H2,1-4H3;1H/t23-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.34
Porcentaje de pureza >95%