CAS RN 320337-48-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Des(sulfoniletil)amino Hidroxi Lapatinib, TRC
CAS: 320337-48-2 Fórmula molecular: C26H19ClFN3O3 Peso molecular (g/mol): 475.9 Sinónimo: 5-[4-[[3-Chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]amino]-6-quinazolinyl]-2-furanmethanol SMILES: OCc1oc(cc1)c2ccc3ncnc(Nc4ccc(OCc5cccc(F)c5)c(Cl)c4)c3c2