Learn More
Des(sulfoniletil)amino Hidroxi Lapatinib, TRC
Código de producto. 30365831
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365831 10 mg 10 miligramos
30356070 2.5 mg 2.50 miligramo
30358998 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30365831 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29742310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 320337-48-2
Fórmula molecular C26H19ClFN3O3
Peso molecular (g/mol) 475.9
Sinónimo 5-[4-[[3-Chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]amino]-6-quinazolinyl]-2-furanmethanol
SMILES OCc1oc(cc1)c2ccc3ncnc(Nc4ccc(OCc5cccc(F)c5)c(Cl)c4)c3c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Des(sulfonylethyl)amino Hydroxy Lapatinib
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H19ClFN3O3/c27-22-12-19(5-8-25(22)33-14-16-2-1-3-18(28)10-16)31-26-21-11-17(4-7-23(21)29-15-30-26)24-9-6-20(13-32)34-24/h1-12,15,32H,13-14H2,(H,29,30,31)