accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOH2NHCl

CAS RN 3196-73-4

IUPAC Nombre: hydrogen methyl 3-aminopropanoate chloride
Sinónimos: hydrogen methyl 3-aminopropanoate chloride
Peso molecular (g/mol): 139.58
Fórmula molecular: C4H10ClNO2
InChi Key: XPGRZDJXVKFLHQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].COC(=O)CCN
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)