Learn More
Clorhidrato de éster metílico de β-alanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10663193 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10663193 5 g Frasco de vidrio 5 g
10591892 25 g Frasco de vidrio 25 g
10175683 100 g Glass Bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10663193 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 371470050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3196-73-4 | C4H10ClNO2 | 139.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3196-73-4
Fórmula molecular C4H10ClNO2
Peso molecular (g/mol) 139.58
Número MDL MFCD00039060
Clave InChI XPGRZDJXVKFLHQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-aminopropionate hydrochloride, methyl 3-aminopropanoate hydrochloride, beta-alanine methyl ester hydrochloride, beta-alanine methyl ester hcl, h-beta-ala-ome.hcl, h-, a-ala-ome.hcl, h-beta-ala-ome hydrochloride, b-alanine methyl ester hydrochloride, 3-aminopropanoic acid methyl ester hydrochloride, 3-aminopropionic acid methyl ester hydrochloride
PubChem CID 2734767
Nombre IUPAC metil 3-aminopropanoato;clorhidrato
SMILES Cl.COC(=O)CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-Alanine methyl ester hydrochloride
Punto de fusión 103.0°C to 105.0°C
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NH2CH2CH2COOCH3·HCl
Beilstein 04, IV, 2527
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.58
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino