Learn More
Clorhidrato de éster metílico de beta-alanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Alanine Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 3196-73-4 |
| Fórmula molecular | C4H10ClNO2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | (3-Methoxy-3-oxopropyl)ammonium Chloride, 3-Aminopropanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, 3-Aminopropionic Acid Methyl Ester Hydrochloride, 3-Aminopropionic Acid Methyl Ester Monohydrochloride, Methyl 3-Aminopropanoate Hydrochloride, Methyl 3-Aminopropionate Hydrochloride, Methyl beta-Alaninate Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-7-4(6)2-3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.COC(=O)CCN |
| Nombre IUPAC | metil 3-aminopropanoato;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 139.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.04 |