CAS RN 319491-68-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-Des[2-(1-metil-2-pirrolidinil)etilo] Udenafil, TRC
CAS: 319491-68-4 Fórmula molecular: C18 H23 N5 O4 S Peso molecular (g/mol): 405.4713 Sinónimo: Benzenesulfonamide, 3-(4,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-propoxy- (9CI),3-(6,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-propoxybenzenesulfonamide,DA 8164,Udenafil N-desalkyl Nombre IUPAC: 3-(1-metil-7-oxo-3-propil-4H-pirazolo[4,3-d]pirimidina-5-il)-4-propoxibenzenosulfonamida SMILES: CCCOc1ccc(cc1C2=NC(=O)c3c(N2)c(CCC)nn3C)S(=O)(=O)N