Learn More
N-Des[2-(1-metil-2-pirrolidinil)etilo] Udenafil, TRC
Código de producto. 30353989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30353989 25 mg 25 miligramos
30350051 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30353989 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29265525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 319491-68-4
Fórmula molecular C18 H23 N5 O4 S
Peso molecular (g/mol) 405.4713
Sinónimo Benzenesulfonamide, 3-(4,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-propoxy- (9CI), 3-(6,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-propoxybenzenesulfonamide, DA 8164, Udenafil N-desalkyl
Nombre IUPAC 3-(1-metil-7-oxo-3-propil-4H-pirazolo[4,3-d]pirimidina-5-il)-4-propoxibenzenosulfonamida
SMILES CCCOc1ccc(cc1C2=NC(=O)c3c(N2)c(CCC)nn3C)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desalkyludenafil
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H23N5O4S/c1-4-6-13-15-16(23(3)22-13)18(24)21-17(20-15)12-10-11(28(19,25)26)7-8-14(12)27-9-5-2/h7-8,10H,4-6,9H2,1-3H3,(H2,19,25,26)(H,20,21,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.1471