accessibility menu, dialog, popup

UserName

HO(R)O(R)(R)HO(S)HONFOHNO

CAS RN 316-46-1

IUPAC Nombre: 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-fluoro-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Sinónimos: 5-fluorouridine 5-fluorouridine, 18F-labeled 5-fur FUR Fur FURD 18F-labeled 5-fluorouridine 5-fluorouridine, 18f-labeled 18f-labeled 5-fluorouridine F5130_sigma
Peso molecular (g/mol): 262.19
Fórmula molecular: C9H11FN2O6
InChi Key: FHIDNBAQOFJWCA-UAKXSSHOSA-N
SMILES: OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N1C=C(F)C(=O)NC1=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados