Learn More
5-fluorouridina, TRC
Código de producto. 30397193
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30397193 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30397193 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5965001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluorouridine
CAS 316-46-1
Fórmula molecular C9 H11 F N2 O6
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11FN2O6/c10-3-1-12(9(17)11-7(3)16)8-6(15)5(14)4(2-13)18-8/h1,4-6,8,13-15H,2H2,(H,11,16,17)/t4-,5-,6-,8-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=C(F)C(=O)NC2=O
Nombre IUPAC 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-5-fluoropirimidina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 262.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.0601