CAS RN 3155-48-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
rac-Kavain, TRC
CAS: 3155-48-4 Fórmula molecular: C14 H14 O3 Peso molecular (g/mol): 230.26 Sinónimo: 2H-Pyran-2-one, 5,6-dihydro-4-methoxy-6-[(1E)-2-phenylethenyl]-,2H-Pyran-2-one, 5,6-dihydro-4-methoxy-6-(2-phenylethenyl)-, (E)-(±)-,2H-Pyran-2-one, 5,6-dihydro-4-methoxy-6-styryl-, (±)- (8CI),(±)-Kavain,(±)-Kawain,2H-Pyran-2-one, 5,6-dihydro-4-methoxy-6-(2-phenylethenyl)-, (E)-,DL-Kawain,dl-Kavain Nombre IUPAC: 4-metaxi-2-[(E)-2-feniletenilo]-2,3-dihidropiran-6-uno SMILES: COC1=CC(=O)OC(C1)\C=C\c2ccccc2