Learn More
rac-Kavain, TRC
Código de producto. 30137678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137678 5 g 5 g
30008430 1 g 1 g
30004467 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137678 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK1454905G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3155-48-4
Fórmula molecular C14 H14 O3
Peso molecular (g/mol) 230.26
Sinónimo 2H-Pyran-2-one, 5,6-dihydro-4-methoxy-6-[(1E)-2-phenylethenyl]-, 2H-Pyran-2-one, 5,6-dihydro-4-methoxy-6-(2-phenylethenyl)-, (E)-(±)-, 2H-Pyran-2-one, 5,6-dihydro-4-methoxy-6-styryl-, (±)- (8CI), (±)-Kavain, (±)-Kawain, 2H-Pyran-2-one, 5,6-dihydro-4-methoxy-6-(2-phenylethenyl)-, (E)-, DL-Kawain, dl-Kavain
Nombre IUPAC 4-metaxi-2-[(E)-2-feniletenilo]-2,3-dihidropiran-6-uno
SMILES COC1=CC(=O)OC(C1)\C=C\c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Kavain
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14O3/c1-16-13-9-12(17-14(15)10-13)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-8,10,12H,9H2,1H3/b8-7+
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.0943