CAS RN 31255-57-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Ciano-3-(3-clorofeniletil)piridina, TRC
CAS: 31255-57-9 Fórmula molecular: C14 H11 Cl N2 Peso molecular (g/mol): 242.7 Sinónimo: Loratadine Cyano Impurity Nombre IUPAC: 3-[2-(3-clorofenil)etil]piridina-2-carbonitrilo SMILES: Clc1cccc(CCc2cccnc2C#N)c1