Learn More
2-Ciano-3-(3-clorofeniletil)piridina, TRC
Código de producto. 30359404
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30359404 1 g 1 g
30350839 50 mg -
30359278 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30359404 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9624501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31255-57-9
Fórmula molecular C14 H11 Cl N2
Peso molecular (g/mol) 242.7
Sinónimo Loratadine Cyano Impurity
Nombre IUPAC 3-[2-(3-clorofenil)etil]piridina-2-carbonitrilo
SMILES Clc1cccc(CCc2cccnc2C#N)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyano-3-(3-chlorophenylethyl)pyridine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11ClN2/c15-13-5-1-3-11(9-13)6-7-12-4-2-8-17-14(12)10-16/h1-5,8-9H,6-7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.0611