accessibility menu, dialog, popup

UserName

MgCH3OHN(S)OOONH(S)OOOHO

CAS RN 3106-85-2

IUPAC Nombre: magnesium(2+) (4S)-4-carboxy-4-[(2S)-3-carboxylato-2-acetamidopropanamido]butanoate
Sinónimos: N-acetylaspartylglutamic acid
Peso molecular (g/mol): 326.54
Fórmula molecular: C11H14MgN2O8
InChi Key: BQAXDBLSAIPBND-LEUCUCNGSA-L
SMILES: [Mg++].CC(=O)N[C@@H](CC([O-])=O)C(=O)N[C@@H](CCC([O-])=O)C(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados