Learn More
MedChemExpress Spaglumic Acid
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.0% |
| CAS | 3106-85-2 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Peso molecular | 304.25 g/mol |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Cantidad | 50 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 250 mg/mL (821.69 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | N-Acetylaspartylglutamic acid |