Learn More
Ácido Espaguelúmico, TRC
Código de producto. 30422218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30422218 100 mg
30416857 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30422218 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS679100100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3106-85-2
Fórmula molecular C11H16N2O8
Peso molecular (g/mol) 304.25
Sinónimo N-Acetyl-L-alpha-aspartyl-L-glutamic Acid, N-(N-Acetyl-L-alpha-aspartyl)-L-glutamic Acid, Acetyl-alpha-L-aspartylglutamic Acid, Isospaglumic Acid, N-(N-Acetylaspartyl)glutamic Acid, N-Acetyl-L-aspartyl-L-glutamic Acid, N-Acetyl-alpha-L-aspartyl-L-glutamic Acid, N-Acetyl-alpha-aspartylglutamic Acid, N-Acetylaspartylglutamic Acid, NAAG, alpha-Spaglumic Acid
Nombre IUPAC (2S)-2-[[(2S)-2-acetamido-3-carboxipropanoil]amino]ácido pentanedioico
SMILES CC(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spaglumic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16N2O8/c1-5(14)12-7(4-9(17)18)10(19)13-6(11(20)21)2-3-8(15)16/h6-7H,2-4H2,1H3,(H,12,14)(H,13,19)(H,15,16)(H,17,18)(H,20,21)/t6-,7-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.0907