accessibility menu, dialog, popup

UserName

(S)(R)(R)O(R)NHOHNOOOHFMe

CAS RN 3094-09-5

IUPAC Nombre: 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-methyloxolan-2-yl]-5-fluoro-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Sinónimos: 5'-deoxy-5-fluorouridine
Peso molecular (g/mol): 246.19
Fórmula molecular: C9H11FN2O5
InChi Key: ZWAOHEXOSAUJHY-ZIYNGMLESA-N
SMILES: C[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N1C=C(F)C(=O)NC1=O
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)