Learn More
Doxifluridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5'-Deoxy-5-fluorouridine |
| CAS | 3094-09-5 |
| Fórmula molecular | C9 H11 F N2 O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5'-Deoxy-5-fluorouridine, 5-Fluoro-5'-deoxyuridine, 5-Fluorodesoxyuridine, 5'-Deoxy-5-fluorouridine, Doxifluridine, Capecitabine Imp. B (EP), Capecitabine Related Compound B (USP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11FN2O5/c1-3-5(13)6(14)8(17-3)12-2-4(10)7(15)11-9(12)16/h2-3,5-6,8,13-14H,1H3,(H,11,15,16)/t3-,5-,6-,8-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=C(F)C(=O)NC2=O |
| Nombre IUPAC | 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-metiloxolan-2-il]-5-fluoropirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 246.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.0652 |