Learn More
5'-Desoxi-5-fluororidina, TRC
Código de producto. 30137571
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137571 50 mg 50 miligramos
30136287 100 mg 100 miligramos
30009712 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137571 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23572550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3094-09-5
Fórmula molecular C9 H11 F N2 O5
Peso molecular (g/mol) 246.19
Sinónimo 5'-Deoxy-5-fluorouridine, 5-Fluoro-5'-deoxyuridine, 5-Fluorodesoxyuridine, 5'-Deoxy-5-fluorouridine, Doxifluridine, Capecitabine Imp. B (EP), Capecitabine Related Compound B (USP)
Nombre IUPAC 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-metiloxalán-2-il]-5-fluoropirimidina-2,4-diona
SMILES C[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=C(F)C(=O)NC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5'-Deoxy-5-fluorouridine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11FN2O5/c1-3-5(13)6(14)8(17-3)12-2-4(10)7(15)11-9(12)16/h2-3,5-6,8,13-14H,1H3,(H,11,15,16)/t3-,5-,6-,8-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.0652