accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2COOZnBr

CAS RN 307531-83-5

IUPAC Nombre: zinc(2+) 2-(1,3-dioxolan-2-yl)ethanide bromide
Sinónimos: zinc(2+) 2-(1,3-dioxolan-2-yl)ethanide bromide
Peso molecular (g/mol): 246.41
Fórmula molecular: C5H9BrO2Zn
InChi Key: FBIHMCAQTQOHLI-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Zn++].[Br-].[CH2-]CC1OCCO1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados