Learn More
Bromuro de 2-(1,3-Dioxolan-2-il)etilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15495425 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 15495425 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58916.AD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 307531-83-5 | C5H9BrO2Zn | 246.409 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se aplica en la industria farmacéutica.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Se manejan bajo gas protector seco. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes, calor, cloruros ácidos, bases y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethylzinc bromide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 307531-83-5
Densidad 0.984
Fórmula molecular C5H9BrO2Zn
Número MDL MFCD02260129
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive
Sinónimo zinc 2+ ion 2-1,3-dioxolan-2-yl ethanide bromide
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI FBIHMCAQTQOHLI-UHFFFAOYSA-M
SMILES [CH2-]CC1OCCO1.[Zn+2].[Br-]
Nombre IUPAC zinc; 2-etil-1,3-dioxolano; bromuro
Peso molecular (g/mol) 246.409
PubChem CID 57377022
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.41
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.