accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH2FFZnBr

CAS RN 307496-34-0

IUPAC Nombre: zinc(2+) (3,4-difluorophenyl)methanide bromide
Sinónimos: zinc(2+) (3,4-difluorophenyl)methanide bromide
Peso molecular (g/mol): 272.4
Fórmula molecular: C7H5BrF2Zn
InChi Key: NXKQWSPHMLPJIC-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Zn++].[Br-].[CH2-]C1=CC(F)=C(F)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados