accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNNClCl

CAS RN 306935-55-7

IUPAC Nombre: 4,5-dichloro-6-methyl-2-(pyridin-2-yl)pyrimidine
Sinónimos: 4,5-dichloro-6-methyl-2-(pyridin-2-yl)pyrimidine
Peso molecular (g/mol): 240.09
Fórmula molecular: C10H7Cl2N3
InChi Key: VJJVPBQJWNMJFC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(Cl)C(Cl)=NC(=N1)C1=CC=CC=N1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados