Learn More
4,5-Dicloro-6-metil-2-(2-piridil)pirimidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10314342
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10314342 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10314342 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RDR03816DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 5-Dichloro-6-methyl-2-(2-pyridyl)pyrimidine
CAS 306935-55-7
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H7Cl2N3
Número MDL MFCD00097945
Cantidad 1 g
Sinónimo 4,5-dichloro-6-methyl-2-2-pyridyl pyrimidine, 4,5-dichloro-6-methyl-2-pyridin-2-yl pyrimidine, 4,5-dichloro-6-methyl-2-2-pyridinyl pyrimidine, 5,6-dichloro-4-methyl-2-2-pyridyl pyrimidine, pyrimidine, 4,5-dichloro-6-methyl-2-2-pyridinyl, pyrimidine,4,5-dichloro-6-methyl-2-2-pyridinyl, 4,5-bis chloranyl-6-methyl-2-pyridin-2-yl-pyrimidine
Clave InChI VJJVPBQJWNMJFC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(Cl)C(Cl)=NC(=N1)C1=CC=CC=N1
Nombre IUPAC 4,5-dicloro-6-metil-2-piridin-2-ilpirimidina
Peso molecular (g/mol) 240.09
PubChem CID 2736015
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.09
Porcentaje de pureza 97%