accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3NOOHNN

CAS RN 306935-41-1

IUPAC Nombre: 1-(propan-2-yl)-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid
Sinónimos: 1-isopropyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol): 205.22
Fórmula molecular: C10H11N3O2
InChi Key: RUTVRAJKELSHCC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)N1N=NC2=CC(=CC=C12)C(O)=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados